Learn More
Acétate de sec-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
sec-Butyl acetate is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acétate de sec-butyle est utilisé dans la synthèse organique, l’agent catalytique, et l’additif pétrochimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | sec-Butyl acetate |
| Point de fusion | -99°C |
| Densité | 0.872 |
| Point d’ébullition | 111°C to 112°C |
| Point d’éclair | 16°C (60°F) |
| Indice de réfraction | 1.389 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1123 |
| Beilstein | 1720689 |
| Merck Index | 14,1536 |
| Afficher plus |