Learn More
Acétate de sec-butyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Acetic acid-sec.-butyl ester |
| CAS | 105-46-4 |
| Formule moléculaire | C6 H12 O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Acetic acid, sec-butyl ester (8CI), sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl alcohol, ester with AcOH (4CI), (±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, NSC 8034, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl acetate, sec-Butyl ethanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)OC(=O)C |
| Nom IUPAC | acétate de butan-2-yl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
| Poids de la formule | 116.0837 |