Learn More
Alcool de sec-butyle, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10751394 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10751394 1 L Flacon en verre ambré 1L
10508420 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10751394 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/5210/15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 78-92-2
Formule moléculaire C4H10O
Numéro MDL 4569
Spécification
Point de fusion -115°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 99°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 L
Densité de vapeur 2.6
Poids de la formule 74.12g/mol
Tension de vapeur 17mbar at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • sec-Butyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.