Learn More
Alcool sec-butyl, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10680331 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10680331 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10438400 1 L Flacon en verre ambré 1L
10598220 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10680331 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/5200/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 78-92-2
Numéro MDL 4569
Spécification
Point de fusion -115°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 99°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C4H10O
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 2.6
Poids de la formule 74.12g/mol
Tension de vapeur 17mbar at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • sec-Butyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.