Learn More
Isothiocyanate de butyle sec, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10077632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10077632 10 g 10g
10402504 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10077632 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00486EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 4426-79-3
Formule moléculaire C5H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 115.19
Numéro MDL MFCD00041108
Clé InChI TUFJIDJGIQOYFY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme sec-butyl isothiocyanate, 2-butyl isothiocyanate, butane, 2-isothiocyanato, isothiocyanic acid sec-butyl ester, isothiocyanic acid, sec-butyl ester, butan-2-isothiocyanate, 2-butylisothiocyanate, s-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-butane
CID PubChem 78151
Nom IUPAC 2-isothiocyanatobutane
SMILES CCC(C)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau sec-Butyl isothiocyanate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 115.2