Learn More
sec-butylmercaptan, TRC
Code produit 30343380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343380 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343380 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69269010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau sec-Butyl Mercaptan
CAS 513-53-1
Formule moléculaire C4H10S
Quantité 10 g
Synonyme (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol, (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol
Formule InChI InChI=1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C)S
Nom IUPAC butane-2-thiol
Poids moléculaire (g/mol) 90.19
Poids de la formule 90.0503