Learn More
sec-butylamine, 99%
Code produit 10695712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
25mL
500mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10695712 5 mL Flacon en verre 5mL
10529823 25 mL Flacon en verre 25mL
10792875 100 mL Flacon en verre 100mL
10026193 500 mL Flacon en verre 500mL
15179163 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10695712 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107810050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 13952-84-6 | C4H11N | 73,14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13952-84-6
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Numéro MDL MFCD00008094
Clé InChI BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
CID PubChem 24874
ChEBI CHEBI:74526
Nom IUPAC butan-2-amine
SMILES CCC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau sec-Butylamine
Point de fusion -104.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7200g/mL
Point d’ébullition 63.0°C
Point d’éclair −19°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(NH2)CH3
Indice de réfraction 1.3920 to 1.3960
Quantité 5 mL
Beilstein 04,16
Merck Index 15,1546
Gravité spécifique 0.72
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 73.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement