Learn More
Bromure de sec-butylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455405 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15455405 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58714.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 171860-66-5 | C4H9BrZn | 202.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un récipient sec et bien ventilé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau sec-Butylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 171860-66-5
Densité 0.968
Formule moléculaire C4H9BrZn
Numéro MDL MFCD00671990
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 2-butylzinc bromide, bromo sec-butyl zinc, zinc, bromo 1-methylpropyl, sec-butylzinc bromide, 0.50 m in thf, 2-butylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, sec-butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, sec-butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI DATGUFISTUEOBS-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[CH-]C.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);butane
Poids moléculaire (g/mol) 202.4
CID PubChem 4101435
Poids de la formule 202.4