Learn More
Bel-Art™ Secador™ Armoire déshydratante automatique 5.0, électrique sans déshydratant
Code produit 17885392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’étagères:
3
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’étagères Conditionnement
17885392 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17885392 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H420571003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00€
    1902.53€ / 1 pièces
    Économisez 227.47€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cette armoire sans dessiccant permet un stockage à sec des produits sensibles à l'humidité tels que les échantillons de laboratoire, les réactifs, les équipements optiques, les appareils électroniques et les filaments d'impression 3D.
  • Joints en mousse haute densité pour empêcher l'humidité ambiante de pénétrer et maintenir l'air sec à l'intérieur.
  • Les grands panneaux transparents en polycarbonate sont durables et permettent une visualisation facile du contenu interne.
  • L'écran LCD affiche la température et le taux d'humidité internes.
  • Comprend 3 étagères réglables et amovibles
  • Les modèles électriques maintiennent l'humidité interne entre 20 et 40 %.
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Matériau Polycarbonate
Type de produit Dessiccateur
Modèle de porte À charnières
Nbre d’étagères 3
Positions des étagères Réglable
Dimensions (P x l x H) intérieures 34 cm x 28 cm x 50cm
Largeur (impériale) 11,8 in
Largeur (métrique) 30 cm
Hauteur (impériale) 25 in
Hauteur (métrique) 63.5 cm
Profondeur (impériale) 13 in
Profondeur (métrique) 34 cm
Tension 100/120 V ou 200/240 V