Learn More
Bel-Art™ Secador™ Armoire déshydratante 5.0
Code produit 17895392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’étagères:
3
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’étagères Conditionnement
17895392 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17895392 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H420570001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1253.68€
    1195.11€ / 1 pièces
    Économisez 58.57€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette armoire permet le stockage à sec de produits sensibles à l'humidité tels que des échantillons de laboratoire, des réactifs, du matériel optique, des composants électroniques et des filaments d'impression 3D.
  • Joints en mousse haute densité pour empêcher l'humidité ambiante de pénétrer et maintenir l'air sec à l'intérieur.
  • Les grands panneaux transparents en polycarbonate sont durables et permettent une visualisation facile du contenu interne.
  • L'écran LCD affiche la température et le taux d'humidité internes.
  • Comprend 3 étagères réglables et amovibles
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Matériau Polycarbonate
Type de produit Dessiccateur
Modèle de porte À charnières
Nbre d’étagères 3
Nb par paquet 1 de chaque
Positions des étagères Réglable
Dimensions (P x l x H) intérieures 34 x 28 x 50 cm
Largeur (impériale) 11,8 in
Largeur (métrique) 30 cm
Hauteur (impériale) 20,4 in
Hauteur (métrique) 52 cm
Profondeur (impériale) 13 in
Profondeur (métrique) 34 cm