Learn More
SecinH3, MedChemExpress
Description
SecinH3 is an antagonist of cytohesins with IC50s of 5.4 μM, 2.4 μM, 5.4 μM, 5.6 μM, 5.6 μM and 65 μM for hCyh1, hCyh2, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke and yGea2-S7, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SecinH3 |
| CAS | 853625-60-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H20N4O4S |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 130 mg/mL (282.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(N2N=C(OC)N=C2C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C=C1)CSC5=CC=CC=C5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 460.51 |
| Poids de la formule | 460.51 |
| Afficher plus |