Learn More
seco-(8,9)-Buspirone Carboxylic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | seco-(8,9)-Buspirone Carboxylic Acid |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H33N5O3/c27-18(16-21(17-19(28)29)6-1-2-7-21)22-8-3-4-11-25-12-14-26(15-13-25)20-23-9-5-10-24-20/h5,9-10H,1-4,6-8,11-17H2,(H,22,27)(H,28,29) |
| Poids de la formule | 403.2583 |