Learn More
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit
Code produit p-7188044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
200 réactions
50 réactions
Conditionnement:
200 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
17195802 50 réactions 50 réactions
17173249 200 réactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17195802 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A48570
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit is design to produce double-stranded cDNA using first strand reaction without the need for intermediate organic extraction or ethanol precipitation steps. This convenient single-tube format speeds up the synthesis procedure and maximizes cDNA recovery. The kit contains premixed components to reduce the number of pipetting steps necessary to complete the procedure.
Le kit de synthèse d’ADNc second brin InvitrogenTM est conçu pour produire de l’ADNc double brin à partir de la réaction du premier brin sans nécessiter d’extraction organique intermédiaire ou d’étapes de précipitation à l’éthanol. Ce format à tube unique pratique accélère la procédure de synthèse et maximise la récupération d’ADNc. Le kit contient des composants prémélangés pour réduire le nombre d’étapes de pipetage nécessaires à la réalisation de la procédure.
Caractéristiques du kit de synthèse d’ADNc de deuxième brin :
  • Synthèse efficace de l’ADNc double brin pleine longueur
  • Rapide—la procédure de traitement nécessite 1 h
  • Pratique—composants pré-mélangés
  • Terminé—comprend les réactifs résiduels pour l’élimination de l’ARN
Applications
  • Synthèse d’ADNc double brin entier à extrémité franche pour le clonage
  • Création de bibliothèques d’ADNc double brin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• Mélange enzymatique second brin, 1 ml
• Reaction Mix second brin 5X, 250 µl
• EDTA 0,5 M, pH 8,0, 1 ml
• RNase I, 10 U/µl, 500 µl
• Eau, sans nucléase, 3 x 1,25 ml
Stockage : -15 à -25°C
Format Kit
Type de produit Kit de synthèse d’ADNc
Quantité 50 reaction
À utiliser avec (application) Clonage
Type de produit final ADNc double brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Composants séparés