Learn More
Welch™ Verre, flacon de rechange
Code produit 12965134 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12965134 2 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12965134 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 1125231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.24€
    301.10€ / 1 pièces
    Économisez 14.14€
    4% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Capacité métrique : 2 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 l
Matériau Verre
Type de produit Ballon d’aspiration