Description
Les accessoires Guardian offrent aux utilisateurs finaux une polyvalence exceptionnelle. Ils peuvent créer des mini-cadres de laboratoire en utilisant notre large sélection d'accessoires tels que des tiges, des pinces, des élévateurs de laboratoire, des blocs Uni, des blocs sectionnels, des écrans anti-éclaboussures, des agitateurs magnétiques, des sondes de température et des agitateurs à hélice Achiever.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Flacons de 17 mm |
| Type | Bloc de coupe |
| Matériau | Métal |