Learn More
OHAUS™ Bloc de coupe
Code produit 16690462 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons de 12 mm
Flacons de 15 mm
Flacons de 17 mm
Flacons de 21 mm
Flacons de 28 mm
Tubes à essai de 12 mm
Tubes à essai de 16 mm
Tubes à essai de 20 mm
Tubes à essai de 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
16690462 Tubes à essai de 25 mm 1 pièce
16620462 Flacons de 15 mm 1 pièce
16670462 Tubes à essai de 16 mm 1 pièce
16630462 Flacons de 17 mm 1 pièce
16650462 Flacons de 28 mm 1 pièce
16640462 Flacons de 21 mm 1 pièce
16660462 Tubes à essai de 12 mm 1 pièce
16680462 Tubes à essai de 20 mm 1 pièce
16610462 Flacons de 12 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16690462 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30500580
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour agitateurs à plaque chauffante
Les accessoires Guardian offrent aux utilisateurs finaux une polyvalence exceptionnelle. Ils peuvent créer des mini-cadres de laboratoire en utilisant notre large sélection d'accessoires tels que des tiges, des pinces, des élévateurs de laboratoire, des blocs Uni, des blocs sectionnels, des écrans anti-éclaboussures, des agitateurs magnétiques, des sondes de température et des agitateurs à hélice Achiever.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 25 mm
Type Bloc de coupe
Matériau Métal