Learn More
Sartorius™ Balance analytique Secura™
Code produit 15470563 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120/220g
120g
320g
Précision affichage:
0,01 mg
0,01, 0,1 mg
0,1 mg
Conditionnement:
1 unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage unitSize
15470563 120g 0,01 mg 1 unité
15410573 320g 0,1 mg 1 unité
15490563 120/220g 0,01, 0,1 mg 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15470563 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur SECURA1251CEU
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dotée d’un système de protection intégré garantissant fiabilité totale et respect des réglementations.
ulliSystèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés/liliMessages d’alarme en temps réel et guidage interactif de l’utilisateur pour la mise à niveau afin d’éviter tout résultat inexact en raison d’une balance qui n’est pas à niveau/liliSQmin : détection automatique et surveillance active afin de garantir des résultats fiables dans la plage de fonctionnement conformément à la norme USP/liliFonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour une précision optimale en permanence/liliCal Audit Trail pour une documentation simple et traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage/liliDocumentation sûre et claire grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots pour assurer un suivi parfait des données de pesée/liliImpressions conformes aux BPL / BPF/liliFonctions de sécurité par mot de passe standard pour une protection contre les altérations et les accès non autorisés/liliFonction intégrée de raccordement direct au PC et connectivité Plug and Work (connectez-vous et travaillez) à l’imprimante Sartorius/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion Transfert de données direct vers le PC, Plug and Play vers imprimante Sartorius
Capacité 120g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,01 mg
Comprend Adaptateur électrique universel, couvercle d'utilisation, guide d'application, couvercle anti-poussière pour les balances analytiques et anneau de Chambre de pesée pour les balances de 0,1 mg.
Mise à niveau Support de niveau en temps réel
Linéarité 0,1 mg
Modèle 125
Reproductibilité 0,02 mg
Temps de stabilisation 6 s
Type Balance analytique
Dimensions (P x L x H) 376 x 218 x 316 mm
Hauteur (métrique) Chambre 218 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 90 mm
Poids (métrique) Échantillon 8,2 mg
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz