Learn More
Sartorius™ Balance analytique Secura™
Code produit 15490563 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120/220g
120g
320g
Précision affichage:
0,01 mg
0,01, 0,1 mg
0,1 mg
Conditionnement:
1 unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage Conditionnement
15490563 120/220g 0,01, 0,1 mg 1 unité
15410573 320g 0,1 mg 1 unité
15470563 120g 0,01 mg 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15490563 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur SECURA225D1CEU
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dotée d’un système de protection intégré garantissant fiabilité totale et respect des réglementations.
ulliSystèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés/liliMessages d’alarme en temps réel et guidage interactif de l’utilisateur pour la mise à niveau afin d’éviter tout résultat inexact en raison d’une balance qui n’est pas à niveau/liliSQmin : détection automatique et surveillance active afin de garantir des résultats fiables dans la plage de fonctionnement conformément à la norme USP/liliFonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour une précision optimale en permanence/liliCal Audit Trail pour une documentation simple et traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage/liliDocumentation sûre et claire grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots pour assurer un suivi parfait des données de pesée/liliImpressions conformes aux BPL / BPF/liliFonctions de sécurité par mot de passe standard pour une protection contre les altérations et les accès non autorisés/liliFonction intégrée de raccordement direct au PC et connectivité Plug and Work (connectez-vous et travaillez) à l’imprimante Sartorius/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion Transfert de données direct vers le PC, Plug and Play vers imprimante Sartorius
Capacité 120/220g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,01, 0,1 mg
Comprend Adaptateur électrique universel, couvercle d'utilisation, guide d'application, couvercle anti-poussière pour les balances analytiques et anneau de Chambre de pesée pour les balances de 0,1 mg.
Mise à niveau Support de niveau en temps réel
Linéarité 0,1, 0,2 mg
Modèle 225
Reproductibilité 0,03/0,07 mg
Temps de stabilisation 2, 6 s
Type Balance analytique
Dimensions (P x L x H) 376 x 218 x 316 mm
Hauteur (métrique) Chambre 218 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 80 mm
Poids (métrique) Échantillon 8,2 mg
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz