Learn More
Sartorius Balance de laboratoire standard Secura™
Code produit 15653816 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
21 g
Précision affichage:
0,002 mg
Modèle:
Micro balance
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage Modèle Conditionnement
15653816 21 g 0,002 mg Micro balance 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15653816 Fournisseur Sartorius Code fournisseur SECURA261S
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez les risques grâce à des systèmes de protection intelligents intégrés. Sartorius Secura™ Les balances de laboratoire standard offrent des résultats de pesée très précis et une facilité d'utilisation maximale. La gamme de balances propose des capacités de pesage allant de 21 g à 6 100 g.
Les balances Secura™ vous garantissent la sécurité et la tranquillité d’esprit de savoir que vous avez tout fait correctement. Les balances Secura™ sont dotées d’un système de protection intégré garantissant fiabilité totale et respect des réglementations. Les instructions d’utilisation en temps réel pour la mise à niveau, le réglage interne automatique et la documentation claire et 100 % traçable grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots rendent votre travail en laboratoire plus efficace.
  • Écran tactile avec interface utilisateur graphique optimisée pour les utilisateurs dans les laboratoires pharmaceutiques
  • Fonction Cal Audit Trail pour documenter la qualité de chaque procédure de pesée effectuée
  • Fonction de réglage et d’étalonnage interne isoCAL associée à Cal Audit Trail
  • SQmin : surveillance de la conformité aux limites de poids minimum de l’échantillon USP
  • Protection par mot de passe des paramètres de configuration
  • LevelControl vérifie en permanence si la balance est correctement mise à niveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPL, BPF
Type de connexion Mini USB
Capacité 21 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,002 mg
À utiliser avec (application) Pesée analytique
Mise à niveau Support de niveau en temps réel
Linéarité 0,01 mg
Poids min. de l’échantillon 1,64 mg
Modèle Micro balance
Reproductibilité 0,003 mg
Temps de stabilisation 8 sec
Type Balance
Dimensions (P x L x H) 376 x 218 x 316 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 218 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 50 mm
Poids (métrique) 8,0 kg
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Legal for Trade Classe I