Learn More
LABPLAS Secure-T
Description
- Fabriqué en polyéthylène vierge extrudé, ce qui garantit une stérilité interne.
- Large ouverture du sac pour faciliter l'insertion de l'échantillon.
- Convient à tous types d'homogénéisateurs.
- Couvercle détachable éliminant tout risque de contamination interne.
- Disponible en plusieurs tailles pour répondre à tous vos besoins.
- Sans RNase, DNase et pyrogènes.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Bande de protection détachable |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | PEBD, PEBDL |
| Stérilité | Stérile |
| Épaisseur (impériale) | 3 mil |
| Dimensions (L x l) | 30 x 30 in |
| Longueur (impériale) | 30 in |
| Largeur (impériale) | 30 in |
| Afficher plus |