Learn More
LABPLAS Secure-T Clear
Code produit 17940285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
102 x 165 mm
140 x 305 mm
178 x 305 mm
305 x 356 mm
305 x 457 mm
381 x 508 mm
381 x 610 mm
Épaisseur (métrique):
63,5 μm
76,2 μm
101,6μ m
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur (métrique) unitSize
17940285 381 x 508 mm 76,2 μm 500 pièces
17950225 102 x 165 mm 63,5 μm 1000 pièces
17900305 305 x 356 mm 101,6μ m 500 pièces
17960225 305 x 457 mm 101,6μ m 250 pièces
17950255 381 x 508 mm 101,6μ m 500 pièces
17960125 381 x 610 mm 101,6μ m 500 pièces
17930305 178 x 305 mm 101,6μ m 1000 pièces
17910255 140 x 305 mm 76,2 μm 1000 pièces
17940175 178 x 305 mm 76,2 μm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17940285 Fournisseur LABPLAS Code fournisseur SCL1520
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sac mélangeur avec bande de protection détachable, conçu pour résister aux tests d'homogénéisation de laboratoire les plus exigeants.
  • Les sacs d'homogénéisateur stériles Secure-T sont conçus pour résister aux tests de laboratoire les plus exigeants.
  • Bande de protection détachable
  • Simplicité d’utilisation
  • Transparent pour assurer une visibilité complète de l'échantillon
  • Disponible en plusieurs tailles et épaisseurs
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Concluant
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Sans latex Oui
Nbre par carton 500/Cs.
Épaisseur (impériale) 3 mil
Dimensions (L x l) 381 x 508 mm
Longueur (impériale) 15 in
Largeur (impériale) 20 in
Type de produit Sachet pour mélangeur
Longueur (métrique) 381 mm
Largeur (métrique) 508 mm
Épaisseur (métrique) 76,2 μm