Learn More
LABPLAS Secure-T Clear
Code produit 17960225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
102 x 165 mm
140 x 305 mm
178 x 305 mm
305 x 356 mm
305 x 457 mm
381 x 508 mm
381 x 610 mm
Épaisseur (métrique):
63,5 μm
76,2 μm
101,6μ m
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur (métrique) Conditionnement
17960225 305 x 457 mm 101,6μ m 250 pièces
17940285 381 x 508 mm 76,2 μm 500 pièces
17950225 102 x 165 mm 63,5 μm 1000 pièces
17900305 305 x 356 mm 101,6μ m 500 pièces
17950255 381 x 508 mm 101,6μ m 500 pièces
17960125 381 x 610 mm 101,6μ m 500 pièces
17930305 178 x 305 mm 101,6μ m 1000 pièces
17910255 140 x 305 mm 76,2 μm 1000 pièces
17940175 178 x 305 mm 76,2 μm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17960225 missing translation for 'mfr' LABPLAS missing translation for 'supplierNo' SCL41218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.56€
    161.01€ / 250 pièces
    Économisez 8.55€
    5% de réduction
Expédition estimée: 15-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sac mélangeur avec bande de protection détachable, conçu pour résister aux tests d'homogénéisation de laboratoire les plus exigeants.
  • Les sacs d'homogénéisateur stériles Secure-T sont conçus pour résister aux tests de laboratoire les plus exigeants.
  • Bande de protection détachable
  • Simplicité d’utilisation
  • Transparent pour assurer une visibilité complète de l'échantillon
  • Disponible en plusieurs tailles et épaisseurs
Especificaciones
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Concluant
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Sans latex Oui
Nbre par carton 250/Cs.
Épaisseur (impériale) 4 ml
Dimensions (L x l) 305 x 457 mm
Longueur (impériale) 12 in
Largeur (impériale) 18 in
Type de produit Sachet pour mélangeur
Longueur (métrique) 305 mm
Largeur (métrique) 457 mm
Épaisseur (métrique) 101,6μ m
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.