Description
Conçue pour offrir précision, sécurité et confort à l'utilisateur, la station de pesage sécurisée 391 Smart répond aux exigences les plus élevées des applications pharmaceutiques, chimiques et industrielles.
Sécurité accrue
Le modèle 391 Smart est entièrement conforme aux normes AFNOR NF X 15-211:2009 et EN1822-1:2019, offrant une protection avancée grâce à son système de filtration HEPA et maintenant un débit d'air constant jusqu'à 300 m³/min.³ /h. Une version avec filtre à charbon actif en option (220 m)³ /h) est également disponible, idéal pour travailler avec des substances volatiles.
Technologie intelligente et connectée
Avec sa connectivité réseau intégrée, son indicateur lumineux convivial et son capteur d'alarme intégré, le 391 Smart améliore la sécurité de l'opérateur tout en simplifiant les opérations quotidiennes. L'association d'une balance automatisée à la station de pesage permet une manipulation sûre des poudres de tailles de particules variables (des granules aux nanoparticules) et des liquides tels que les solvants, les acides et les bases.
Surface de travail haut de gamme
Équipé d'un Trespa™ TopLab™ Dotée d'une surface PLUS et d'un insert en marbre pour un pesage précis, cette station offre durabilité, résistance chimique et facilité de nettoyage, idéale pour les tâches de haute précision.
Compact et ergonomique
Dimensions (L x H x P) : 1140 x 1721 x 906 mm (avec accoudoirs), 825 mm (sans). L'ouverture oblongue du châssis assure un accès facile tout en maintenant un confinement maximal.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Enceinte de confinement des équipements |
| Type de filtre | Charbon aggloméré et/ou HEPA |
| Matériau | Acier électro-galvanisé résistant à la corrosion, revêtement polymère antiacide |
| Tension | 100/240 V |