Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 100
Code produit 17324680 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Revêtement de la lentille:
Antibuée, Antirayures
Antirayures
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Revêtement de la lentille Conditionnement
17324680 SF103AF-BLU-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17324690 SF101AS-BLK-EU Antirayures 20 pièces
17334690 SF101AS-BLU-EU Antirayures 1 pièce
17344690 SF102AF-BLU-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17354690 SF101AF-BLK-EU Antibuée, Antirayures 20 pièces
17364690 SF107AF-BLU-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17384690 SF101AF-BLU-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17324680 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100243969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.00€
    6.12€ / 1 pièces
    Économisez 2.88€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les lunettes 3M™ SecureFit™ série 100 sont dotées d’une forme de verre élégante et de type sportif associée à une conception de branches brevetée qui s’ajuste automatiquement à différentes tailles de tête pour offrir un ajustement élégant et c
  • Gamme économique de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ robustes
  • La conception innovante de la technologie de branches à diffusion de pression SecureFit de 3M™ est dotée de nervures à fentes qui offrent une égalisation de pression confortable. Les branches se fléchissent et s’ajustent à la taille de la tête du porteur
  • Conception enveloppante fine pour un meilleur look sur les petits visages
  • Offre économique en vrac (lot de 5) disponible (monture noire uniquement)
  • La conception de branches plate et flexible s’associe bien aux bouchons d’oreille 3M™
  • La conception enveloppante améliore la sécurité de l’ajustement et empêche le glissement
  • Faciles à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Certifications / conformité (Europe) EN 166:2001
Teinte de la lentille Ambré
Type de produit Lunettes de protection
Couleur de la monture Bleu
Modèle SF103AF-BLU-EU
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400