Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 500
Code produit 17354680 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Revêtement de la lentille:
Antibuée, Antirayures
Antirayures
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Revêtement de la lentille Conditionnement
17354680 SF550ASP-GRN-EU Antirayures 1 pièce
17374670 SF501SGAF-BLK-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17384670 SF501SGAF-RED-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17304680 SF509AF-BLK Antibuée, Antirayures 1 pièce
17314680 SF501SGAF-BLK-FM-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17334680 SF501SGAF-GRN-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17344680 SF517ASP-GRN-EU Antirayures 1 pièce
17364680 SF501ASP-BLK-EU Antirayures 1 pièce
17374680 SF503SGAF-BLK-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17384680 SF530ASP-GRN-EU Antirayures 1 pièce
17394680 SF507SGAF-BLK-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17304690 SF505SGAF-DGR-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17314690 SF501AF-BLK-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17374690 SF528SGAF-DGR-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
17394690 SF502SGAF-BLK-EU Antibuée, Antirayures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17354680 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100243978
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00€
    15.80€ / 1 pièces
    Économisez 7.20€
    31% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 sont dotées d’une forme de verre stylisée avec des branches qui s’ajustent automatiquement pour vous aider à offrir un ajustement sûr et confortable.
  • Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ élégante et compatible, avec des branches à cliquet réglables pour ajuster le verre en fonction des caractéristiques du visage et de la position des lunettes, conçues pour améliorer le positionnement lorsqu’elles sont utilisées avec des appareils respiratoires
  • La conception innovante de la technologie de branches à diffusion de pression SecureFit de 3M™ est dotée de nervures à fentes qui offrent une égalisation de pression confortable. Les branches se fléchissent et s’ajustent à la taille de la tête du porteur
  • Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures (disponible sur des modèles sélectionnés)
  • Protection contre les UV jusqu’à 400 nm
  • La conception enveloppante améliore la sécurité de l’ajustement et empêche le glissement
  • Les branches plates et flexibles se combinent facilement avec des bouchons d’oreille et offrent une protection latérale solide
  • Faciles à nettoyer
  • Joint en mousse disponible pour limiter l’exposition des yeux aux débris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antirayures
Certifications / conformité (Europe) EN 166:2001
Teinte de la lentille IR 5,0 gris
Type de produit Lunettes de protection
Couleur de la monture Vert, noir
Modèle SF550ASP-GRN-EU
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400