Learn More
Beschreibung
- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ élégante et compatible, avec des branches à cliquet réglables pour ajuster le verre en fonction des caractéristiques du visage et de la position des lunettes, conçues pour améliorer le positionnement lorsqu’elles sont utilisées avec des appareils respiratoires
- La conception innovante de la technologie de branches à diffusion de pression SecureFit de 3M™ est dotée de nervures à fentes qui offrent une égalisation de pression confortable. Les branches se fléchissent et s’ajustent à la taille de la tête du porteur
- Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures (disponible sur des modèles sélectionnés)
- Protection contre les UV jusqu’à 400 nm
- La conception enveloppante améliore la sécurité de l’ajustement et empêche le glissement
- Les branches plates et flexibles se combinent facilement avec des bouchons d’oreille et offrent une protection latérale solide
- Faciles à nettoyer
- Joint en mousse disponible pour limiter l’exposition des yeux aux débris
Spezifikation
Spezifikation
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166:2001 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de protection |
| Couleur de la monture | Noir |
| Modèle | SF501SGAF-BLK-EU |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |
| Protection UV | UV400 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?