Description
- Besoin de stocker plusieurs tailles de monture sur les sites de travail éliminé par la fonction d’auto-ajustement
- L’ajustement serré et sécurisé empêche la glisse même pendant le mouvement
- Le revêtement anti-buée garantit des verres sans humidité dans des conditions chaudes et humides
- Le revêtement anti-rayures protège les verres contre les rayures, les entailles et les éraflures
- Les verres en polycarbonate absorbent 99,9 % d’UVA et d’UVB jusqu’à 380 nm
- Réf. 3M : SF201AF, SF201AS, SF202AF, SF202AS, SF203AF
Compliance
Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015 et CSA Z94.3.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
| Revêtement de la lentille | Antirayures |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Protective Eyewear |
| Modèle | SF201AS |
| Nb par paquet | 20/boîte |
| Style des branches | Technologie exclusive de branches à diffusion de pression 3M pour un ajustement personnalisé |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Show More |