Learn More
WLD Tec™ Adaptateur de sécurité
Code produit 10487151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
0,5 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10487151 0,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10487151 Fournisseur WLD Tec™ Code fournisseur 6.000.800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.36€
    142.00€ / 1 pièces
    Économisez 59.36€
    29% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Spécification
Type de produit Adaptateur pour gaz
Longueur (métrique) 0,5 m
Comprend Tubulure DVGW (0,5 m) pour cartouches C 206, 190 g à partir du gaz de camping, régulateur de pression intégré 50 mbar, vanne d’arrêt