Learn More
Thermo Scientific™ Flacon d’échantillonnage d’eau en polypropylène pour coliformes Security-Snap™ : Stérile
Description
Les conteneurs en plastique Thermo Scientific™ I-Chem Field Ready Plastic sont stériles et répondent à toutes les exigences du Manuel de certification des laboratoires d'analyse de l'eau de l'agence EPA relatives aux conteneurs d'échantillons microbiologiques.
Les processus de fabrication des Thermo Scientific I-Chem , depuis leur conception jusqu'à leur production, répondent aux exigences de qualité définies par l'ISO (l'organisation internationale de normalisation), voire les dépassent. Les caractéristiques des bouchons I-CHEM, établies sur la base des performances obtenues, ont été développées pour garantir que ces produits répondent aux exigences de l'agence américaine EPA relatives aux analytes, voire les dépassent. Tous les produits I-CHEM certifiés™ ; Répondent aux exigences relatives aux matériaux volatiles, semi-volatiles, aux métaux, et aux pesticides/PCB.
- Flacon à bascule en polypropylène avec couvercle à verrouillage et joint
- Non toxique, non autofluorescent
- Conçus pour l’analyse des coliformes totaux et fécaux dans des échantillons d’eau
- Certifiés stériles
- Disponible pré-chargé avec un comprimé de thiosulfate de sodium 10 mg (Na2S2O3) pour la déchloration d’échantillons ou sans comprimé pour les sources d’eau non chlorées
- Ligne de remplissage de 100 ml (±2,5 ml)
- Un (1) pouce d’espace de tête complet au-dessus de la ligne de remplissage pour faciliter le mélange
- Le joint de rupture fournit des preuves de stérilité intacte avant l’ouverture du flacon
- La sangle d’étanchéité de garde sécurise le couvercle Security-Snap, fournit des preuves d’altération et élimine le risque d’ouverture accidentelle après l’échantillonnage et pendant l’expédition au laboratoire
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
- Certifiés stériles
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Specifications
Specifications
| Capacité | 120 ml, 4 oz |
| Capacité (métrique) | 120 mL |
| Paramètres de certification | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Description | Flacon à clip de sécurité |
| Diamètre (impériale) interne | 1,75 in |
| Diamètre (impériale) | 1,81 in |
| Diamètre (métrique) interne | 4,5 cm |
| Comprend | avec/sans comprimé |
| Matériau | HDPE |
| Show More |