Learn More
Phenomenex™ Cartouches HPLC à phase inversée SecurityGuard™ ™ , C18
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Cartouches SecurityGuard™ ™ destinées à utiliser avec des colonnes HPLC à phase inverse
- Disponible en options de diamètre interne multiples
- Toutes les colonnes mesurent 4 mm de long
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 Pk. |
| Granulométrie | Système d’exploitation propriétaire |
| Longueur (métrique) | 4 mm |
| Type | Cartouche de protection |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Phase stationnaire | C18 |
| Technique | HPLC en phase inverse |
| Type de colonne | Colonne de protection |
| Gamme de produits | SecurityGuard |