Learn More
Phenomenex™ Kits de porte-cartouches SecurityGuard™ SFC PREP
Code produit 31747503 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
21.2 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
31747503 30 mm 1 pièce
31743855 21.2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31747503 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AJ08618
Expédition estimée: 26-11-2026
Kits de porte-cartouches SecurityGuard™ SFC PREP à utiliser avec les cartouches SecurityGuard™ PREP.
  • Pour une utilisation avec les cartouches PREP SecurityGuard™
  • Disponible en deux options différentes de diamètre interne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 de chaque
Granulométrie Système d’exploitation propriétaire
Longueur (métrique) 30 mm
Type Kit porte-cartouche de garde
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Gamme de produits SecurityGuard