Learn More
Phenomenex™ Cartouches SecurityGuard™ ULTRA Guard, UHPLC C18, 4,6 mm ID
Code produit 31744893 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4.6 mm
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
31744893 4.6 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31744893 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AJ08768
Expédition estimée: 19-11-2026
Cartouches SecurityGuard™ ULTRA Guard, UHPLC C18, 4,6 mm ID
  • Produit : SecurityGuard ULTRA Cartouche
  • Longueur (métrique) : 2 mm
  • Diamètre (métrique) intérieur : 4,6 mm
  • Phase stationnaire : C18
  • Technique : HPLC à phase inversée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 3/Pk
Granulométrie Système d’exploitation propriétaire
Longueur (métrique) 2 mm
Type Cartouche de protection
Diamètre (métrique) interne 4.6 mm
Phase stationnaire C18
Technique HPLC en phase inverse
Type de colonne Colonne de protection
Gamme de produits SecurityGuard ULTRA