Learn More
Marienfeld Superior™ Chambre de comptage Sedgewick Rafter
Description
- La cellule de 50 x 20 x 1 mm est quadrillée selon une grille de 1 mm subdivisant 1 ml en 1000.μl
- Fournie avec un couvercle en verre d’environ 60 x 30 x 1 mm
- Disponible en verre de précision et en simple plastique
Spécification
Spécification
| Type | Chambre de comptage |
| Surface de culture | 50 x 20 x 1 mm dans une grille de 1 mm |
| Description | Sedgewick Rafter |
| Matériau | Plastique |
| Approuvé CE | Non |
| Profondeur (métrique) | 1 mm |
| Nbre par carton | 1 |