Learn More
VITLAB™ Cône de sédimentation
Code produit 11774129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 mL
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11774129 1000 mL 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11774129 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 75991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    108.42€ / 3 pièces
    Économisez 12.58€
    10% de réduction
En stock
Fabriqués conformément à la norme DIN 12 672. Le cône de sédimentation VITLAB™ est utilisé pour déterminer la matière en suspension dans les liquides.
  • Transparent
  • Avec échelle augmentée 
  • Le raccord à vis peut être retiré
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1000 mL
Matériau SAN
Nb par paquet 3
Type Cône de sédimentation