Learn More
VITLAB™ Support pour cône de sédimentation
Code produit 10654412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10654412 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10654412 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 81056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    136.15€ / 1 pièces
    Économisez 1.85€
    1% de réduction
 Article restreint
En stock
Informations sur la commande
Longueur métrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PMMA
Nb par paquet 1
Type Support pour cône de sédimentation
Dimensions (L x l) 150 x 300 mm
Dimensions (L x l x H) 150 x 300 x 294 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 294 mm