Läs mer
Läs mer
VITLAB™ Support pour cône de sédimentation
Beskrivning
Beställningsinfo
Longueur métrique
Specifikationer
Specifikationer
| Matériau | PMMA |
| Nb par paquet | 1 |
| Type | Support pour cône de sédimentation |
| Dimensions (L x l) | 150 x 300 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 150 x 300 x 294 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Hauteur (métrique) | 294 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?