Learn More
Buerkle™ Support d’entonnoirs de sédimentation LaboPlast™ pour entonnoirs Buerkle™
Code produit 15614144 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’ouverture Conditionnement
15614144 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15614144 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 71182001
En stock
Permet de placer les entonnoirs Imholff dans une position parfaitement verticale. Le porte-entonnoir de sédimentation Buerkle™ LaboPlast™ pour entonnoirs Imhoff garantit que les entonnoirs Imhoff sont maintenus en toute sécurité.
  • Pour entonnoirs de 90 mm de dia. ou plus
  • PP
  • Magnétisé
  • Vis de serrage non requises
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Entonnoir Imhoff
Matériau Polypropylène
Positions 1
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Support d’entonnoirs, entonnoirs Imhoff
Montage Aimant
Longueur (métrique) 173 mm
Longueur (impériale) 6.81 in.
Largeur (impériale) 4.06 in.
Hauteur (impériale) 0.79 in.
Diamètre (métrique) de l’ouverture 90 mm
Type de produit Support d’entonnoir
Hauteur (métrique) 20 mm
Largeur (métrique) 103 mm