Description
- Le support pour les entonnoirs de sédimentation est utilisé pour conserver, maintenir ou stocker les entonnoirs Imhoff en toute sécurité et en toute fiabilité pendant la sédimentation
- Le support pour les entonnoirs de sédimentation est utilisé pour conserver, maintenir ou stocker les entonnoirs Imhoff en toute sécurité et en toute fiabilité pendant la sédimentation
- Deux supports d’entonnoir garantissent que les entonnoirs Imhoff seront maintenus en toute sécurité et peuvent être placés dans une position absolument verticale
- Support avec deux supports pour entonnoirs de sédimentation, adaptés aux entonnoirs de 90 mm de diamètre ou plus
- Aucune vis de serrage n’est nécessaire
- La hauteur du support d’entonnoir peut être réglée facilement et avec souplesse d’une seule main
- PP, acier chromé
- Hauteur réglable jusqu’à 450 mm
- Pour entonnoirs avec Ø de 90 mm ou plus
Spécification
Spécification
| Description | Hauteur réglable |
| À utiliser avec (application) | Entonnoirs Imhoff, entonnoirs de 90 mm de diamètre |
| Matériau | PP, acier chromé |
| Type | Support pour entonnoirs |
| Longueur (impériale) | 13.39 in. |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Largeur (impériale) | 5.43 in. |
| Largeur (métrique) | 220 mm |
| Hauteur (impériale) | 19.69 in. |
| Hauteur (métrique) | 450 mm |