Learn More
Buerkle™ Entonnoir de sédimentation
Code produit 10612693 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10612693 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10612693 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 71181000
En stock
Entonnoir de sédimentation, entonnoir Imhoff.
  • SAN, transparent
  • Incassables.
  • Avec bouchon de vidange
  • DIN 12672
  • Graduations jusqu’à 1000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 000 ml
Graduée Jusqu’à 1000 ml
Matériau SAN
Volume (impérial) 33.81 oz.
Hauteur (impériale) 18.31 in.
Hauteur (métrique) 465 mm
Diamètre (impériale) externe 4.84 in.
Diamètre (métrique) externe 123 mm