Learn More
Kartell™ Support pour cône Imhoff
Code produit 10031121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10031121 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10031121 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0105600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    61.58€ / 1 pièces
    Économisez 10.42€
    14% de réduction
En stock
Maintenir fermement deux cônes Imhoff avec ce support pour cône durable. Support pour cône de sédimentation d’Imhoff Kartell™ offre un endroit fiable pour observer les solides pouvant être stabilisés dans les eaux de surface et salines ou les eaux usées.
Securely hold two Imhoff cones with this durable cone stand. Kartell™ Imhoff Cone Stand provides a dependable place to observe settleable solids in surface and saline waters or sewage.
  • Contient deux cônes Imhoff
  • Construit en PMMA
  • Hauteur de 294 mm
Informations sur la commande
Longueur métrique
Spécification
Matériau PMMA
Nb par paquet 2
Type Support pour cône de sédimentation d’Imhoff
Dimensions (L x l x H) 150 x 300 x 294 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 294 mm