Learn More
ERLAB Surface de travail segmentée
Code produit 30484794 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
SOLIS 1200
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30484794 SOLIS 1200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30484794 Fournisseur ERLAB Code fournisseur NORT000480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    98.00€ / 1 pièces
    Économisez 8.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Améliore la flexibilité et la facilité d'entretien des armoires de sécurité, conçues pour une utilisation modulaire
  • La surface de travail segmentée améliore la flexibilité
  • Facilité d'entretien des armoires de sécurité
  • Conçu pour une utilisation modulaire
  • Permet un retrait partiel pour le nettoyage ou les modifications de configuration
Spécification
Type de produit Station de travail
Matériau de boîtiers Acier inoxydable segmenté
À utiliser avec (équipement) SOLIS 1200