Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon de sélénite cystine
Code produit 13285799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Bouillon de cystine sélénite
Quantité:
50/boîte
Volume plein:
10 ml
Poids plein:
10 ± 0,5 ml
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité Volume plein Poids plein Conditionnement
13285799 Bouillon de cystine sélénite 50/boîte 10 ml 10 ± 0,5 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13285799 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TV5018E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.17€
    77.74€ / 50 pièces
    Économisez 19.43€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Enrichissez les espèces de Salmonella de matières fécales ou d’échantillons alimentaires grâce aux tubes de milieux à base de bouillon de cystine sélénite Thermo Scientific™.
Enrichissez les espèces de Salmonella des matières fécales ou d’échantillons alimentaires grâce au bouillon de cystine Thermo Scientific™ Selenite. La formulation correspond à celle recommandée par l’AOAC1 pour la détection de Salmonella dans les denrées alimentaires, en particulier les produits à base d’œufs. Elle fait partie des méthodes standard de l’American Public Health Association2, 3 . Elle est également conforme aux exigences de la pharmacopée4 américaine.
Le bouillon de cystine sélénite est modifié à partir de la formule de Leifson5 avec la cystine ajoutée6. Cet ajout a donné des résultats favorables dans de nombreuses études7.
L’effet de la cystine peut être dû à ses capacités de réduction, qui diminueront la toxicité de la sélénite pour les micro-organismes, et/ou le soufre organique supplémentaire fourni peut avoir un effet d’étincelle sur les composants critiques du soufre des bactéries, réduisant à nouveau l’effet sélectif de la sélénite.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ivoire clair, transparent
Contenu et stockage 2°C à 12°C
Description Bouillon de cystine sélénite
Format Tube
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Bouillon
Volume plein 10 ml
Poids plein 10 ± 0,5 ml
Type d’emballage 50 tubes dans une boîte en carton
Quantité 50/boîte
Réservé à un usage diagnostique in vitro.