Learn More
Sélénium, très pur, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10569010 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10569010 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10569010 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S/0441/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Point d’ébullition 690°C
Point de fusion 220°C
CAS 7782-49-2
Couleur Noir à gris
Forme physique Solide
Quantité 25 g
Formule moléculaire Se
Numéro MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Synonyme selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
Clé InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Se]
Nom IUPAC sélénium
Poids moléculaire (g/mol) 78.97
CID PubChem 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Poids de la formule 78.96g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Selenium
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.