Learn More
Bouton/lingot de sélénium, ≈38 mm (1,5 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422157 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15422157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045115.KF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium ingot/button
Note relative au nom ≈38mm (1.5 in.) dia.
CAS 7782-49-2
Forme physique ≈20 g/pièce
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Formule moléculaire Se
Numéro MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Synonyme selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
Clé InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Se]
Nom IUPAC sélénium
Poids moléculaire (g/mol) 78.97
CID PubChem 6326970
ChEBI CHEBI:27568