Learn More
Sélénium, poudre, +99 % et plus, Thermo Scientific Chemicals Chemicals
Code produit 11420990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420990 1000 g 1000g
11400990 50 g 50g
11410990 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420990 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12592.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 690°C
Point de fusion 224°C to 225°C
Quantité 1000 g
Pourcentage de pureté ≥99%