Learn More
Sélénophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581301 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10269543 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10581301 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271900025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 288-05-1 | C4H4Se | 131.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 288-05-1
Formule moléculaire C4H4Se
Poids moléculaire (g/mol) 131.04
Numéro MDL MFCD00075487
Clé InChI MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenophen, selenophene, acmc-1cr2h
CID PubChem 136130
ChEBI CHEBI:30857
Nom IUPAC Sélénophène
SMILES C1=C[Se]C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Selenophene
Point de fusion -38.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5200g/mL
Point d’ébullition 109.9°C to 110.1°C (752.0 mmHg)
Point d’éclair −2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5790 to 1.5810
Quantité 2.5 g
Numéro UN 1992
Gravité spécifique 1.52
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: azeotrope with water, soluble in all organic solvents
Poids de la formule 131.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide