Learn More
Selenourea, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702261 1 g Flacon en verre 1g
10599813 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.50€
    52.65€ / 1g
    Économisez 9.85€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 630-10-4 | CH4N2Se | 123.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-10-4
Formule moléculaire CH4N2Se
Poids moléculaire (g/mol) 123.02
Numéro MDL MFCD00008065
Clé InChI ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea
CID PubChem 6327594
Nom IUPAC $l^[1}-selanylmétanimidamide
SMILES C(=N)(N)[Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenourea
Point de fusion 214.0°C to 215.0°C
Couleur Gris à rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC(=Se)NH2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble.
Poids de la formule 123.02
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Selenourea
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenourea