Learn More
Selenourea, TRC
Code produit 30137610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137610 5 g 5g
30003597 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137610 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS2531035G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-10-4
Formule moléculaire CH4N2Se
Poids moléculaire (g/mol) 123.02
Synonyme 2-Selenourea, Carbamimidoselenoic Acid, Isoselenourea, NSC 227840, Selenouronium;
Nom IUPAC Selenourea
SMILES NC(=[Se])N
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenourea
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Poids de la formule 123.954