Learn More
Digi-Sense Sondes à ruban auto-adhésif de type T avec mini-connecteur, 1,5 m. Fil isolé FEP
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
- Le Kapton Le ruban adhésif est conçu pour résister à une °température de 400 °F (203 °C).
- Le ruban adhésif peut être appliqué sur presque toutes les surfaces.
- Temps de réponse : 1,5 seconde ou plus.
- Chaque sonde est livrée avec un code couleur ANSI mini-connecteur : type J-noir, type K-jaune, type T-bleu et type E-violet.
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
- Remarque : la plage de température indiquée concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
- Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
- Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
- Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
- Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
- Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °C (392 °F) : type J-noir, type K-jaune, type T-bleu et type E-violet.
- Les sondes munies d'une poignée en plastique ont une température maximale de 275 °F (135 °C) °avant d'être affectées.
- Ces sondes auto-adhésives adhèrent à la plupart des surfaces.
- Câbles isolés Kapton et adhésifs industriels pour une résistance aux hautes températures et une durabilité à long terme.
- Comprend 1,5 m de fil de thermocouple droit avec mini-connecteurs.
Spécification
Spécification
| Durée d’analyse | ≥1,5 s |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| max. (métrique) | -200°C à +260°C |
| Type | Sonde de thermocouple |
| À utiliser avec (application) | Pour une installation et un retrait faciles sur de nombreuses surfaces différentes |
| Comprend | Mini connecteur, 1,5 m Fil isolé FEP |
| Température (impériale) | -328 °F à +500 °F |
| Longueur (impériale) | 1 in |
| Longueur (métrique) | 25.4 mm |
| Largeur (métrique) | 50.8 mm |
| Show More |