Learn More
Brady™ Auto-extinguible Tedlar™ Étiquettes prédécoupées pour enrouler les fils et câbles des imprimantes M6/M7
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Adhésif permanent, résistant à la déchirure et haute résistance à l'eau, à l'huile et aux autres fluides courants
- Conforme à la directive RoHS 2005/618/CE MCV, conforme à la norme MIL-M-87958 relative aux marqueurs et à l'identification adhésifs sensibles à la pression pour fils ou câbles.
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des matériaux, veuillez vous référer à la fiche technique (TDS).
- Certifiées UL, homologuées CSA
- Fabriqué à partir de B-437 Tedlar™
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-M-87958 |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | PVF |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?