Learn More
Brady™ Ruban adhésif en vinyle bleu auto-laminant pour étiquetage de fils et câbles, compatible avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17849174
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1 x 1 in
1,5 x 0,25 po
1,5 x 0,5 po
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1 po
1,5 x 1,5 in
2,5 x 1 po
4 x 1 po
4 x 1,5 po
6 x 1,5 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
750 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) Forme unitSize
17849174 1,5 x 0,75 in M710, BMP71 38,1 mm Rectangle 250 pièces
17811429 1 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 25,4 mm Carré 250 pièces
17811439 1,5 x 0,25 po M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 38,1 mm Rectangle 750 pièces
17841399 1,5 x 0,5 po M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 38,1 mm Rectangle 500 pièces
17851659 1,5 x 0,75 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 38,1 mm Rectangle 250 pièces
17851399 1,5 x 1 po M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 38,1 mm Rectangle 250 pièces
17881519 1,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 38,1 mm Carré 250 pièces
17891539 2,5 x 1 po M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 63,5 mm Rectangle 100 pièces
17861589 4 x 1 po M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 101,6 mm Rectangle 100 pièces
17871589 4 x 1,5 po M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 101,6 mm Rectangle 100 pièces
17801659 6 x 1,5 po M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 152,4 mm Rectangle 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17849174 Supplier Brady™ Supplier No. 174597
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le matériau vinyle auto-laminant est idéal pour l'identification des fils et des câbles. Conçu avec une couche protectrice transparente recouvrant le texte imprimé, le matériau B-427 offre une protection exceptionnelle contre l'abrasion, la saleté, les huiles, les solvants, l'eau et les manipulations excessives.
  • Fourni dans un format auto-plastifié avec une zone identifiable bleue et une zone de surplastification transparente pour protéger le texte
  • L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
  • Certification UL
  • Température de service de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
  • En prénom B-427
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM J 1000 ASTM D 2979, ASTM G 155, LSN reconnue
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Bleu, Transparent
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Printable Sides Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et des câbles
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex Non
Quantité 250 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 1,5 x 0,75 in
Longueur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19.05 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 0,75 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 19.05 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 38,1 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 12.7 mm
Alternate Part Number M7-30-427-BL